Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Hvide sterile nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17374330 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17374330 6
17384330 6.5
17394330 7
17304340 7.5
17314340 8
17324340 8.5
17334340 9
17364330 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17374330 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. CLN323260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3416.00 DKK
    2681.82 DKK / 200 par
    Spare 734.18 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
En renrumshandske med garanteret lave partikelantal og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering.
  • Nikkelfri
  • Pulverfri
  • Silikonefri
  • Latexfri og ingen ftalater
  • Høj renlighed
  • Lavt endotoksinniveau
  • Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
  • Bakket op af en vertikalt integreret forsyningskæde
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP Karakter A/B/C/D
Kemoterapeutisk vurderet ASTM D6978
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015, EN13485:2016
Model- CLN323260
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm