Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Hvide Nitril Handsker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17384320 Shop alle Halyard produkter
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Større
X-Large
Artikelnummer. 17384320
Brand: HALYARD™ CLN3031SM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
  • Lavt antal partikler og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering
  • Nikkelfri
  • Pulverfri
  • Silikonefri
  • Latexfri og ingen phtalater
  • Høj renlighed
  • Lavt endotoksinniveau
  • Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP Grade A/B/C/D
Kemoterapeutisk vurderet ASTM D6978
Kloreret Yes
Renrumsklasse Class 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Yes
AQL 1
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 6 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Controlled Environment Gloves
Størrelse Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 6 mil
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015, EN13485:2016
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30.5 cm