Beskrivelse
- Lavt antal partikler og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering
- Nikkelfri
- Pulverfri
- Silikonefri
- Latexfri og ingen phtalater
- Høj renlighed
- Lavt endotoksinniveau
- Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | GMP Karakter A/B/C/D |
| Kemoterapeutisk vurderet | ASTM D6978 |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Vis mere |