Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå sterile nitrilhandsker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17394340 Shop alle Halyard produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Artikelnummer. 17394340
Brand: HALYARD™ CLN923210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
En renrumshandske med garanteret lave partikelantal og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering.
  • Nikkelfri
  • Pulverfri
  • Silikonefri
  • Latexfri og ingen ftalater
  • Høj renlighed
  • Lavt endotoksinniveau
  • Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
  • Bakket op af en vertikalt integreret forsyningskæde
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP Karakter A/B/C/D
Kemoterapeutisk vurderet ASTM D6978
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 4 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 10
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015, EN13485:2016
Model- CLN923210
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm