Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå sterile nitrilhandsker
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
Brand: HALYARD™ CLN923290
Beskrivelse
En renrumshandske med garanteret lave partikelantal og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering.
- Nikkelfri
- Pulverfri
- Silikonefri
- Latexfri og ingen ftalater
- Høj renlighed
- Lavt endotoksinniveau
- Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
- Bakket op af en vertikalt integreret forsyningskæde
Tekniske data
ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 | |
ASTM D6978 | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
1 | |
Engangsbrug | |
4 mil | |
Bestemt | |
Nitril | |
0.08 mm | |
Kontrollerede miljøhandsker | |
Steril | |
0.10 mm | |
CLN923290 | |
30.5 cm |
GMP Karakter A/B/C/D | |
Ja | |
Ja | |
Lyseblå | |
Delvist tekstureret | |
0.10 mm | |
Ja | |
3,1 mio | |
Pulverfri | |
9 | |
4 mil | |
ISO 9001:2015, EN13485:2016 | |
12 tommer |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.