Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå sterile nitrilhandsker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
Brand:  HALYARD™ CLN923280
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17344350
  • 3235.00 DKK / 300 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
En renrumshandske med garanteret lave partikelantal og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering.
  • Nikkelfri
  • Pulverfri
  • Silikonefri
  • Latexfri og ingen ftalater
  • Høj renlighed
  • Lavt endotoksinniveau
  • Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
  • Bakket op af en vertikalt integreret forsyningskæde
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
PartinummerSM412326X CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/06/2025 KatalognummerCLN923280
PartinummerSM423326X CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/05/2025 KatalognummerCLN923280
PartinummerSM424126X CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/04/2025 KatalognummerCLN923280
PartinummerSM423726X CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/03/2025 KatalognummerCLN923280
PartinummerSM423426X CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/02/2025 KatalognummerCLN923280
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå sterile nitrilhandsker > Størrelse: 8