Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå sterile nitrilhandsker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17334350 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17334350 7.5
17304350 6
17314350 6.5
17324350 7
17344350 8
17354350 8.5
17364350 9
17394340 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17334350 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. CLN923275
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
En renrumshandske med garanteret lave partikelantal og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering.
  • Nikkelfri
  • Pulverfri
  • Silikonefri
  • Latexfri og ingen ftalater
  • Høj renlighed
  • Lavt endotoksinniveau
  • Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
  • Bakket op af en vertikalt integreret forsyningskæde
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP Karakter A/B/C/D
Kemoterapeutisk vurderet ASTM D6978
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 4 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015, EN13485:2016
Model- CLN923275
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm