Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå sterile nitrilhandsker
Shop alle Halyard produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Beskrivelse
En renrumshandske med garanteret lave partikelantal og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering.
- Nikkelfri
- Pulverfri
- Silikonefri
- Latexfri og ingen ftalater
- Høj renlighed
- Lavt endotoksinniveau
- Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
- Bakket op af en vertikalt integreret forsyningskæde
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | GMP Karakter A/B/C/D |
| Kemoterapeutisk vurderet | ASTM D6978 |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1 |
| Farve | Lyseblå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Vis mere |