Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17374340 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17374340 X-Large
17384340 X-Small
17364340 Lille
17354340 Medium
17344340 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17374340 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. CLN9031XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3010.70 DKK
    2724.28 DKK / Pakke med 1500
    Spare 286.42 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
  • Lavt antal partikler og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering
  • Nikkelfri
  • Pulverfri
  • Silikonefri
  • Latexfri og ingen phtalater
  • Høj renlighed
  • Lavt endotoksinniveau
  • Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP Karakter A/B/C/D
Kemoterapeutisk vurderet ASTM D6978
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015, EN13485:2016
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm