Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå nitrilhandsker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17364340 Shop alle Halyard produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Artikelnummer. 17364340
Brand: HALYARD™ CLN9031SM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
  • Lavt antal partikler og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering
  • Nikkelfri
  • Pulverfri
  • Silikonefri
  • Latexfri og ingen phtalater
  • Høj renlighed
  • Lavt endotoksinniveau
  • Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP Karakter A/B/C/D
Kemoterapeutisk vurderet ASTM D6978
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 4 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,1 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015, EN13485:2016
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm