Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 lyseblå nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17354340 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17354340 Medium
17384340 X-Small
17364340 Lille
17344340 Større
17374340 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17354340 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. CLN9031MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2879.80 DKK
    2610.45 DKK / Pakke med 1500
    Spare 269.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Handsker af høj kvalitet designet til de nøjagtige standarder for at opfylde kravene i et kontamineringskontrolleret miljø.
  • Lavt antal partikler og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering
  • Nikkelfri
  • Pulverfri
  • Silikonefri
  • Latexfri og ingen phtalater
  • Høj renlighed
  • Lavt endotoksinniveau
  • Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificeringer/overholdelse (Europa) GMP Karakter A/B/C/D
Kemoterapeutisk vurderet ASTM D6978
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1
Farve Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015, EN13485:2016
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm