Få mere at vide
PURUS™ PureTouch halvfinger Nylon Handskeforinger
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4279432 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
20 par
300 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15737039 Lille 300 par
15928920 Lille 20 par
15727039 Medium 300 par
15918920 Medium 20 par
15908920 Større 20 par
15717039 Større 300 par
15747039 X-Large 300 par
15938920 X-Large 20 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15737039 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. GLHFS
Ergonomisk designet liners er konstrueret af 100 % lavfnugende nylon for at give komfort og beskyttelse, når de bæres under PVC-, latex- eller nitrilhandsker.
  • Til brug under enhver form for undersøgelseshandske såsom latex, nitril eller PVC
  • Lavt fnug, 100 % 15 denier nylon sammensætning
  • Robust og vaskbar til genbrug
  • Grundvægt: 21,5 g/par± 10 %
  • Tykkelse: 2 mm± 10 %
  • Overflademodstand: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Materiale Nylon
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Finger stil Halv
Til brug med (applikation) Forebyggelse af allergi/irritation
Handske manchet stil Strikke
Hem farve Grøn
Garnvægt 21.5 g