Få mere at vide
PURUS™ PureTouch halvfinger Nylon Handskeforinger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15938920 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
20 par
300 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15938920 X-Large 20 par
15737039 Lille 300 par
15928920 Lille 20 par
15727039 Medium 300 par
15918920 Medium 20 par
15908920 Større 20 par
15717039 Større 300 par
15747039 X-Large 300 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15938920 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. GLHFXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 DKK
    227.15 DKK / 20 par
    Spare 4.85 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Ergonomisk designet liners er konstrueret af 100 % lavfnugende nylon for at give komfort og beskyttelse, når de bæres under PVC-, latex- eller nitrilhandsker.
  • Til brug under enhver form for undersøgelseshandske såsom latex, nitril eller PVC
  • Lavt fnug, 100 % 15 denier nylon sammensætning
  • Robust og vaskbar til genbrug
  • Grundvægt: 21,5 g/par± 10 %
  • Tykkelse: 2 mm± 10 %
  • Overflademodstand: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Materiale Nylon
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Finger stil Halv
Til brug med (applikation) Forebyggelse af allergi/irritation
Handske manchet stil Strikke
Hem farve Rød
Garnvægt 21.5 g