Beskrivelse
- Til brug under enhver form for undersøgelseshandske såsom latex, nitril eller PVC
- Lavt fnug, 100 % 15 denier nylon sammensætning
- Robust og vaskbar til genbrug
- Grundvægt: 21,5 g/par± 10 %
- Tykkelse: 2 mm± 10 %
- Overflademodstand: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Materiale | Nylon |
| Størrelse | Større |
| Finger stil | Fuld |
| Til brug med (applikation) | Forebyggelse af allergi/irritation |
| Handske manchet stil | Strikke |
| Vis mere |