Få mere at vide
PURUS™ PureTouch fuldfinger Nylon Handskeforinger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15797029 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
20 par
300 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15797029 Lille 300 par
15978910 Lille 20 par
15787029 Medium 300 par
15968910 Medium 20 par
15777029 Større 300 par
15958910 Større 20 par
15707039 X-Large 300 par
15988910 X-Large 20 par
15874084 2X-stor 300 par
15998910 2X-stor 20 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15797029 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. GLFFS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2882.67 DKK
    2137.20 DKK / 300 par
    Spare 745.47 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Ergonomisk designet liners er konstrueret af 100 % lavfnugende nylon for at give komfort og beskyttelse, når de bæres under PVC-, latex- eller nitrilhandsker.
  • Til brug under enhver form for undersøgelseshandske såsom latex, nitril eller PVC
  • Lavt fnug, 100 % 15 denier nylon sammensætning
  • Robust og vaskbar til genbrug
  • Grundvægt: 21,5 g/par± 10 %
  • Tykkelse: 2 mm± 10 %
  • Overflademodstand: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Materiale Nylon
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Finger stil Fuld
Til brug med (applikation) Forebyggelse af allergi/irritation
Handske manchet stil Strikke
Hem farve Grøn
Garnvægt 21.5 g