Få mere at vide
PURUS™ PureTouch fuldfinger Nylon Handskeforinger
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15777029 Shop alle Purus produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
20 par
300 par
Artikelnummer. 15777029
Brand: PURUS™ GLFFL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk designet liners er konstrueret af 100 % lavfnugende nylon for at give komfort og beskyttelse, når de bæres under PVC-, latex- eller nitrilhandsker.
  • Til brug under enhver form for undersøgelseshandske såsom latex, nitril eller PVC
  • Lavt fnug, 100 % 15 denier nylon sammensætning
  • Robust og vaskbar til genbrug
  • Grundvægt: 21,5 g/par± 10 %
  • Tykkelse: 2 mm± 10 %
  • Overflademodstand: 1 x 10 9± 10 % ohm/kvadrat
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Nylon
Størrelse Større
Finger stil Fuld
Til brug med (applikation) Forebyggelse af allergi/irritation
Handske manchet stil Strikke
Hem farve Blå
Garnvægt 21.5 g