Få mere at vide
Applied Biosystems™ PureQuant CD4+ T-celleassay
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems PureQuant Assays er en familie af assays, der nøjagtigt identificerer og kvantificerer specifikke immuncelletyper i en blandet population af celler. Disse analyser er TaqMan qPCR-baseret og måler genomisk DNA-methylering på specifikke steder, der fungerer som en unik identifikator. Analyserne inkluderer standarder og kontroller, og hver plade med 96 brønde kan rumme op til syv testprøver. Resultaterne leveres som en procentdel af målcelletypen ud af det samlede antal inputceller ved hjælp af et gratis analyseværktøj.
De PureQuant CD4+ T-celleassay anvender CD4-genet som en epigenetisk markør for CD4+ T-celler; analysen retter sig mod regulatoriske elementer inden for dets første intron.
Fordelene omfatter:
- Gennemprøvet ydeevne -kerneteknologi er blevet brugt til identifikation og kvantificering af immuncelletyper i over et årti
- Nem standardiseret ―qPCR-metode muliggør ensartede resultater på tværs af flere brugere, instrumenter og websteder
- Letter regulatoriske ansøgninger - regulatorisk supportfil leveres efter anmodning; etablerede ydeevnespecifikationer efter ICHQ2(R1) retningslinjer
- Planlægningsfleksibilitet ―assay kan udføres ved hjælp af friske eller frosne celler/gDNA
Analyserne inkluderer alle reagenser, standarder og kontroller, der er nødvendige for at køre analysen. Specifikke komponenter omfatter:
- Kalibrator: korrigerer for variation i bisulfitkonverteringseffektivitet. Plasmid-baseret kalibrator huser de genomiske målregioner i ækvimolære forhold og inkluderer GAPDH. Udsat for bisulfitkonvertering efterfulgt af kopiantalsestimering via qPCR-standardkurve. Tillader estimering af assay-specifik bisulfit effektivitetsfaktor: forholdet mellem TpG/GAPDH kopiantal målt fra det samme plasmid.
- Reference: kontrollerer analysens ydeevne. Består af genomisk DNA ekstraheret fra humant blod fra poolede raske donorer. Referenceværdierne repræsenterer det forventede interval for målcelletypen. For eksempel er CD8+-celler generelt mere rigelige end Treg- eller Th17-celler.
- Standarder: Bestem det ukendte kopinummer. Består af seks fortyndinger, der spænder over 4-log lineært dynamisk område (30-31250 kopier). Absolutte kopital kan bestemmes pålideligt ved hjælp af hældningen og skæringen af de respektive standardkurver.
Dette produkt er fremstillet på et sted med et ISO9001-certificeret kvalitetsstyringssystem.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Dynabeads SILANE Genomic DNA Kit, opbevares ved –2 °8 •C 1 x 2 mL PureQuant –° • qPCR Master •Mix, opbevares ved 2 • PureQuant 8 C 4 x ABS THFA, opbevares °ved stuetemperatur CD4-modul, TaqMan opbevares ved -15 til -25 C (CD4 og GAPDH primere og prober, reference-DNA, Lambda-DNA, Standard-DNA) |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Frosset |
| Format | 96-brønds plade |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ |
| Produkttype | Purequant CD4 + T-celleassay |
| Mængde | 28 reaktioner |
| Antal reaktioner | 28 reaktioner |
| Vis mere |