Beskrivelse
- Fremstillet med en stiv polycarbonatramme, der omslutter polypropylen-reaktionsbrønde
- Fås i varianter, der passer til de store cyklere og kan fryses (-80 °C)
- Vælg mellem 96 eller 384 brøndkapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Format | SBS Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Emballage | 10 plader/pk., 10 pk./cs. |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | PCR-plade |
| Nederdel stil | Fuld nederdel |
| Vis mere |