Få mere at vide
Labcon PurePlus™ Genanvendelig silikoneforseglingsmåtte
Shop alle Labcon produkter
Materiale:
PTFE-belagt silikone
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Minimum temperatur: -80 °C
- 5 Måtter/Pk, 10 Pk/Cs
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Certificeringer/compliance | RNase/DNase fri, ATP Fri, Endotoksin (Pyrogen) Fri |
| Materiale | PTFE-belagt silikone |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 50/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Format | 96-brønds plade (firkantet) |
| Forsendelsestilstand | RT |
| Vis mere |