Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ PCR rørstrips til Qiagen™ Rotorgene™
Artikelnummer. 17527946 Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
0,1 ml
Artikelnummer. 17527946
Brand: Labcon™ 39205600009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PCR-rørstrips velegnet til Qiagen™ Rotorgene™ .
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kan fryses til -80 °C
  • Højde (metrisk): 16,5 mm
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 ml
Mængde 250 Rør/Pk., 4 Pk./Cs.
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Bredde (metrisk) 4.2 mm
Længde (metrisk) 17.7 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres