Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 96-brønds PCR plader til Roche™ Lightcycler™
Artikelnummer. p-7244337 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Hvid
Neutral
Artikelnummer. 17597946
Brand: Labcon™ 39625200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 96-brønds PCR plader kommer i naturlig farve eller uigennemsigtig hvid.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Tekniske data
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.1 mL
Antal Wells 96
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Længde (metrisk) 128.6 mm
Bredde (metrisk) 96.2 mm
Højde (metrisk) 16.6 mm