Beskrivelse
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.1 mL |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Længde (metrisk) | 128.6 mm |
| Bredde (metrisk) | 96.2 mm |
| Højde (metrisk) | 16.6 mm |