Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 96-brønds PCR plader til Roche™ Lightcycler™
Artikelnummer. 17507956 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Neutral
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17507956 Hvid
17597946 Neutral
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17507956 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 39625210009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00 DKK
    270.50 DKK / Pakke med 10
    Spare 37.50 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 96-brønds PCR plader kommer i naturlig farve eller uigennemsigtig hvid.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Tekniske data
Array 8 x 12
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.1 mL
Antal Wells 96
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Længde (metrisk) 128.6 mm
Bredde (metrisk) 96.2 mm
Højde (metrisk) 16.6 mm