Beskrivelse
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Til brug med termocykler
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 8 x 12 |
| Nederdel stil | Halvskørt |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.1 mL |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Mængde | 10 kasser/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Længde (metrisk) | 126.2 mm |
| Bredde (metrisk) | 86 mm |
| Vis mere |