Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 96 brønd dybe brønde plader med firkantede brønde
Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk) Virker:
1.2 mL
2.2 mL
2.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 10 Plader/Pk., 10 Pk./Kasse |
| Produktlinje | PurePlus |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Passer til de mest populære termocyklere |
| Materiale | Polypropylen USP Klasse VI harpiks |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 2.2 mL |
| Vis mere |