Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 96-brønds dybbrøndsplader med runde brønde og konisk bund
Artikelnummer. 17577926 Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk) Nå:
1 ml
2 ml
Artikelnummer. 17577926
Brand: Labcon™ 39015200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dybbrøndsplader med indhakket registreringshjørne.
  • ATP, RNase/DNase, Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Volumen (metrisk) Nå 2 ml
Well Shape Rund, konisk bund (V-brønd)
Well Design 96-brønds