Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 8-brønds PCR rørstrip hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16639852 Shop alle Labcon produkter
Mængde:
125 Kasketter/Taske
Artikelnummer. 16639852
Brand: Labcon 39428500009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strip caps med bubble style caps til 8 brønds strips
  • Strip caps med bubble style caps til 8 brønds strips
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Produkttype PCR Cap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polypropylen
Farve Neutral
Til brug med (applikation) PCR
Emballage 125 Kasketter/Taske, 10 Poser/Cs.
Mængde 125 Kasketter/Taske
Produktlinje PurePlus
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Temperaturområde (metrisk) Kan fryses til -80 °C
Sterilitet Ikke steril
Rørmateriale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Til brug med (udstyr) 8 Brøndstrimler