Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 8-brønds optisk klare realtids PCR-rørstriphætter
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Klar
Beskrivelse
- Flade hætter til 8-brønds strimler
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 125 Kasketter/Taske, 10 Poser/Cs. |
| Produktlinje | PurePlus |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| RNase fri | Ja |
| Lukketype | Flad hætte |
| Antal Wells | 8 Brønde |
| Vis mere |