Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 25μ L 384-brønds PCR-plade med fuld skørt og registrering
Shop alle Labcon produkter
Nederdel stil:
Med krave
Beskrivelse
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Kan fryses til -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 16 x 24 |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 25μ L |
| Antal Wells | 384 |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Mængde | 10 Plader/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Længde (metrisk) | 128 mm |
| Bredde (metrisk) | 85.7 mm |
| Vis mere |