Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 25μ L, 384-brønds PCR-plade med fuld skørt til populære termocyklister
Artikelnummer. 17547956 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Klar
Artikelnummer. 17547956
Brand: Labcon™ 39835200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne 384-brønds PCR-plade har et helt skørt og er kompatibel med populære termocyklere.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Kan fryses
Tekniske data
Array 16 x 24
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 25μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 10 Plader/Pk., 10 Pk./Cs.
Længde (metrisk) 127.6 mm
Bredde (metrisk) 85.7 mm
Højde (metrisk) 9.6 mm