Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-brønds Deep Well Retsmedicinske plader
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Sterile
Beskrivelse
- 96 dybe brøndsplader med firkantede brønde og konisk bund
- Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Låg | Uden låg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produktlinje | PurePlus |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen USP Klasse VI harpiks |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 2 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |