Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 2,5 mL 96-brønds dybe brøndplader med firkantede brønde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16609852 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Neutral
Artikelnummer. 16609852
Brand: Labcon 39005200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Deep Well Plate
  • 96 dybe brøndsplader med firkantede fladbundede brønde
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Låg Uden låg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 Plader/Pk., 10 Pk./Kasse
Produktlinje PurePlus
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Produkttype Plade, Deep Well
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 2.5 mL
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) PCR
Mængde 10 Plader / Pk.
RNase fri Ja
Forsendelsestilstand RT
Temperaturområde (metrisk) Kan fryses til -80 °C
Højde (metrisk) 115 mm