Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 12-brønds PCR rørstrip hætter
Shop alle Labcon produkter
Kapacitet (metrisk):
0.2 mL
Beskrivelse
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Længde (metrisk): 114,2 mm
- Bredde (metrisk): 6,1 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Indpakket |
| Højde (metrisk) | 2.5 mm |
| nr. pr. pakke | 80/Pk. |
| nr. pr. sag | 800/Cs. |
| Mængde | 80 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |