Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 1,2 mL prøvebiblioteksrør
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Individuelle rør, stativ
Strimler af 12, i sække
Strimler af 12, stativ
Strimler af 8, stativ
Beskrivelse
- Fås i stativer med 96 pladser eller genlukkelige poser
- ATP, RNase/DNase, Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Strimler af 12, stativ |
| nr. pr. pakke | 960/Pk. |
| Emballage | 960 Rør/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Volumen (metrisk) | 12 mL |
| Sterilitet | Steril |