Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194005 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Flad hætte (påsat)
Kuppelhætte (påsat)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype unitSize
16674142 Kuppelhætte (påsat) -
16684142 Flad hætte (påsat) Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16674142 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39345000009
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til de mest populære termocyklere
  • PCR rørstrip
  • TFits mest populære termocyklere
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 1000 rør/pose
Til brug med (udstyr) Passer til de mest populære termocyklere
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Lukketype Kuppelhætte (påsat)
Antal Wells 1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR rør