Beskrivelse
- PCR rørstrip
- TFits mest populære termocyklere
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 1000 rør/pose |
| Til brug med (udstyr) | Passer til de mest populære termocyklere |
| Produktlinje | PurePlus |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen USP Klasse VI harpiks |
| Lukketype | Flad hætte (påsat) |
| Antal Wells | 1 |
| Vis mere |