Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 96-brønds PCR-plader til populære termocyklere
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Diverse
Neutral
Beskrivelse
- PCR Plate
- 96 well flat PCR plates for most thermocyclers
- With printed reference grid
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Emballage | 10 Plates/Box, 10 Boxes/Case |
| Produktlinje | PurePlus |
| Farve | Diverse |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (udstyr) | Fits Most Popular Thermocyclers |
| Materiale | Polypropylene USP Class VI Resin |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.2 mL |
| Vis mere |