Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 96-brønds PCR-plader med fuld nederdel til termocyklister i realtid
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Hvid
Beskrivelse
- 96 brøndskørte PCR plader til real-time PCR termocyklere
- Med trykt referencegitter
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Låg | Uden låg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 10 plader/æske, 10 æsker/æske |
| Produktlinje | PurePlus |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Plade |
| Materiale | Polypropylen USP Klasse VI harpiks |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |