Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 96-brønds PCR-plader til ABI™ Termocyklere
Artikelnummer. 16669852 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Neutral
Artikelnummer. Farve
16669852 Neutral
1 options
Artikelnummer. 16669852 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39725200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 DKK
    168.91 DKK / Pakke med 10
    Spare 17.09 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med trykt referencegitter
  • 96 brønds PCR plader til ABI™ termocyklere
  • Med trykt referencegitter
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Låg Uden låg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 plader/æske, 10 æsker/æske
Produktlinje PurePlus
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Produkttype Plade
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) PCR
Mængde 10 plader / æske
RNase fri Ja
Forsendelsestilstand RT
Temperaturområde (metrisk) Kan fryses til -80 °C