Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 0,2 mL, 96-brønds PCR-plade med halvskørt til realtids termocyklere
Artikelnummer. 17517956 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 17517956
Brand: Labcon™ 39635200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 96-brønds PCR-plader har et halvt skørt og er kompatible med real-time thermocyclers.
  • Uigennemsigtig hvid
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Termocykler i realtid
Nederdel stil Halv
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Længde (metrisk) 127.8 mm
Bredde (metrisk) 85.5 mm
Højde (metrisk) 15.5 mm