Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 0,2 mL, 8-brønds PCR-rørstrips med påsatte hættestrips
Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
0,2 ml
Beskrivelse
- Vedhæftede klare, flade hættestrimler
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,2 ml |
| Mængde | 125 Rør/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Bredde (metrisk) | 6.5 mm |
| Længde (metrisk) | 69.4 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukning inkluderet | Påsatte hætter |
| Format | Indpakket |