Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 8-brønds PCR-rørstrips
Artikelnummer. 16654142 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Hvælvet kasket
Kuppelhætte (påsat)
Påsat hætte
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype
16654142 Påsat hætte
16634142 Kuppelhætte (påsat)
16644142 Hvælvet kasket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16654142 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39275500009
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
PCR-strimmelrør med 8 brønde til de fleste termocyklere
  • PCR rørstrip
  • Passer til de fleste termocyklere med 8 brønde
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 120 Strips/Taske
Til brug med (udstyr) PCR Strip rør med 8 brønde til realtids PCR termocyklere
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Lukketype Påsat hætte
Antal Wells 8
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR rør