Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 8-brønds PCR-rørstrips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16644142 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Hvælvet kasket
Kuppelhætte (påsat)
Påsat hætte
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype
16644142 Hvælvet kasket
16634142 Kuppelhætte (påsat)
16654142 Påsat hætte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16644142 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39265500009
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PCR-strimmelrør med 8 brønde til de fleste termocyklere
  • PCR rørstrip
  • Passer til de fleste termocyklere med 8 brønde
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 120 Strips/Taske
Til brug med (udstyr) PCR Strip-rør med 8 brønde til de fleste termocyklere
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Lukketype Hvælvet kasket
Antal Wells 8
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR rør