Description
- PCR rørstrip
- Passer til de fleste termocyklere med 8 brønde
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA 21 CFR, GMP |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 120 Strips/Taske |
| Til brug med (udstyr) | PCR Strip-rør med 8 brønde til de fleste termocyklere |
| Produktlinje | PurePlus |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen USP Klasse VI harpiks |
| Lukketype | Kuppelhætte (påsat) |
| Antal Wells | 8 |
| Show More |