Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 8-brønds PCR-rørstrips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16629852 Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
0,2 ml
Artikelnummer. 16629852
Brand: Labcon 39405500009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Passer til de fleste termocyklere med 8 brønde
  • PCR-strimmelrør med 8 brønde til de fleste termocyklere
  • Passer til de fleste termocyklere med 8 brønde
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Farve Neutral
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Mængde 125 Strips/Taske
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Strip caps sælges separat
Antal Wells 8 brønde til de fleste termocyklere
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Produkttype Genopfyldelig