Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml, 8-brønds PCR-rør og hættestrimler
Artikelnummer. 17557946 Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
0,2 ml
Artikelnummer. 17557946
Brand: Labcon™ 39455500009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse 8-brønds PCR-rørstrips leveres bekvemt pakket i poser med strimmelhætter.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Højde (metrisk): 20,7 mm
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Mængde 125 Rør/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Bredde (metrisk) 7.1 mm
Længde (metrisk) 70 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Indpakket