Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 12-brønds PCR-rørstrips og strimmelhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16694142 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Mængde:
80 Strips og Kasketter/Taske
Artikelnummer. Mængde
16694142 80 Strips og Kasketter/Taske
1 options
Artikelnummer. 16694142 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39555400009
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til de fleste 12-brønds termocyklere
  • PCR-strimmelrør med 12 brønde og separate strimmelhætter
  • Passer til de fleste 12-brønds termocyklere
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 80 Strips og Kasketter/Taske
Til brug med (udstyr) Passer til de mest populære termocyklere
Produktlinje PurePlus
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Lukketype Kuppelformet Strip Cap
Antal Wells 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR rør