Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml, 12-brønds PCR-rørstrips
Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
0.2 mL
Beskrivelse
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Højde (metrisk): 20,7 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 80 Rør/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Bredde (metrisk) | 7.2 mm |
| Længde (metrisk) | 105.3 mm |
| Antal Wells | 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Format | Indpakket |