Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 0,1 mL Real Time 8-brønds PCR-rørstrips med hætter
Shop alle Labcon produkter
:
Realtids 8-brønds PCR-rørstrips med hætter; Lukkefarve: Klar; Lukning Inkluderet: Vedhæftede hætter; Format: Bagged; Antal brønde: 8; Volumen (metrisk): 0,1 ml
Beskrivelse
- Hvide brønde
- Optisk klare vedhæftede hætter
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.1 mL |
| Antal Wells | 8 |
| Lukning inkluderet | Påsatte hætter |
| Format | Indpakket |