Få mere at vide
Labcon™ PurePlus™ 0,1 mL, 96-brønds PCR-plader med halvskørt til ABI™ Hurtige termocyklere
Artikelnummer. 17587946 Shop alle Labcon produkter
Nederdel stil:
Halvskørt
Artikelnummer. 17587946
Brand: Labcon™ 39615200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 96-brønds PCR plader med halv skørt er kompatible med ABI™ Hurtige termocyklere.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) ABI™ Hurtig termocykler
Nederdel stil Halvskørt
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.1 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Længde (metrisk) 127.8 mm
Bredde (metrisk) 85.5 mm
Højde (metrisk) 16 mm